Learn More
Ethyl acetate, ACS, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Ethyl acetate is widely used as a solvent in cleaning of the circuit board. It is most suited for HPLC instruments and spectrophotometers including the UV-visible spectrophotometer, the IR spectrometer and the mass spectrometer. In addition, it can also be used as a solvent in column chromatography and solvent extraction. It is also used in glues, nail polish removers, decaffeinating tea and coffee and in cigarettes. It is present in confectioneries, perfumes and fruits.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Ethyl acetate |
Punto di fusione | -84°C |
Colore | Colorless |
Densità | 0.902 g/mL |
Punti di ebollizione | 77°C |
Quantità | 1 L |
Punto d'infiammabilità | -3°C (26°F) |
Odore | Sweet |
Forma fisica | Liquido |
Indice di rifrazione | 1.372 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
N28L005 | Certificato di analisi | 03/03/2025 | 031344.M1,031344.AP,031344.K7,031344.K2,031344.M4 |
N14L031 | Certificato di analisi | 17/02/2025 | 031344.M1,031344.AP,031344.K7,031344.K2,031344.M4 |
M31L047 | Certificato di analisi | 03/02/2025 | 031344.M1,031344.AP,031344.K7,031344.K2,031344.M4 |
Y25K007 | Certificato di analisi | 26/11/2024 | 031344.M1,031344.AP,031344.K7,031344.K2,031344.M4 |
X04K034 | Certificato di analisi | 15/10/2024 | 031344.M1,031344.AP,031344.K7,031344.K2,031344.M4 |