Learn More
Ethyl Acetate, Biotech Grade, ≥99.8%, Honeywell Burdick & Jackson™ Codice prodotto.: 15675680
Ethyl Acetate, Biotech Grade, ≥99.8%, Honeywell Burdick & Jackson™
Codice prodotto. 15675680
1 L, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 L
2 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 15675680
Marca: Honeywell-Burdick and Jackson 4945181L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Biotech. grade,≥99.8%
  • Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) developed the first high-purity solvents more than 50 years ago
  • As new applications and techniques emerge, Burdick & Jackson continues to develop products to meet the most demanding requirements for laboratories and pharmaceutical production
  • Our packaging solutions, ranging from lab scale through production, provide our customers with added value, increased efficiency, and enhanced safety.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-78-6
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
Numero MDL MFCD00009171
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC Name etilacetato
SMILES CCOC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl acetate
Punto di fusione -84°C
Colore Colorless
Densità 0.902g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 77°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 2.2 to 11.5% (38°F)
Punto d'infiammabilità −3°C (26.6°F)
Punto di combustione 801°F
Odore Characteristic fruity
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Formula lineare CH3COOC2H5
Pressione del vapore 73mmHg (20°C)
Numero UN UN1173
Beilstein 506104
Peso formulazione 88.11g/mol
Percent Purity ≥99.8%
Titolo del prodotto
Ethyl Acetate, Biotech Grade, ≥99.8%, Honeywell Burdick & Jackson™ >