Learn More
Ethyl Acetate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10409169
5 L, Plastic Container
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Flacone in HDPE
Metal Can
Plastic Container
Plastic-coated Glass Bottle
Ethyl Acetate, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-78-6
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
Numero MDL 9171
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC Name etilacetato
SMILES CCOC(=O)C
Specifica
Punto di fusione -83.5°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 75°C
Quantità 5 L
Imballaggio Plastic Container
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 103mbar at 20°C
Viscosità 0.45cp at 20°C
Peso formulazione 88.11g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Ethyl Acetate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ >