Learn More
Ethyl butyrate, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10254670
Ethyl butyrate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10254670
5 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10254670
Marca: Thermo Scientific Acros 118180050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-54-4
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00009394
InChI Key OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl butyrate, butyric acid ethyl ester, ethyl n-butyrate, butanoic acid, ethyl ester, butyric ester, butyric ether, butyric acid, ethyl ester, ethyl n-butanoate, butanoic acid ethyl ester, fema number 2427
PubChem CID 7762
IUPAC Name ethyl butanoate
SMILES CCCC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl butyrate
Nota nome 99%
Acidità 1mg KOH/g max.
Punto di fusione -93.3°C
Colore Colorless
Densità 0.8700g/mL
Punti di ebollizione 120.0°C
Punto d'infiammabilità 26°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CH2CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.3910 to 1.3930
Quantità 5 mL
Beilstein 02, 270
Indice di Merck 15, 3830
Gravità specifica 0.87
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0428688 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/04/2024 Catalog Number118180050,118180010,118182500
Numero di lottoA0460738 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/03/2024 Catalog Number118180050,118180010,118182500
Numero di lottoA0444487 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/01/2024 Catalog Number118180050,118180010,118182500
Numero di lottoA0438049 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number118180050,118180010,118182500
Numero di lottoA0397825 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number118180050,118180010,118182500
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl butyrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Titolo del prodotto
Ethyl butyrate, 99%, Thermo Scientific Chemicals >