Learn More
Ethyl cyclopropanecarboxylate, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11426676
Ethyl cyclopropanecarboxylate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11426676
100 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Codice prodotto. 11426676
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24870.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Ethyl cyclopropanecarboxylate is a reagent used in the addition of cyclopropane. It acts as annulation reagent for the conversion of aromatics to 2-methylindanones under Friedel-Crafts conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ethyl cyclopropanecarboxylate is a reagent used in the addition of cyclopropane. It acts as annulation reagent for the conversion of aromatics to 2-methylindanones under Friedel-Crafts conditions.
Solubility
Not miscible in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible materials are oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4606-07-9
Numero MDL MFCD00001282
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl cyclopropanecarboxylate
Densità 0.96
Punti di ebollizione 133°C to 134°C
Punto d'infiammabilità 18°C (64°F)
Formula molecolare C6H10O2
Indice di rifrazione 1.42
Quantità 100 g
Numero UN UN3272
Beilstein 2039752
Sinonimo cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl cyclopropylcarboxylate, ethyl cyclopropane carboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, ethyl ester, pubchem11840, ethyl cylopropylcarboxylate, ethoxycarbonyl cyclopropane, ethylcyclopropane carboxylate, ksc497s5p, lddosdvzpsglfz-uhfffaoysa
Informazioni di solubilità Not miscible in water.
InChI Key LDDOSDVZPSGLFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1CC1
IUPAC Name ethyl cyclopropanecarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 114.14
PubChem CID 78351
Peso formulazione 114.15
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10247255 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/07/2023 Catalog NumberB24870.22,B24870.14,B24870
Numero di lotto10211089 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/05/2023 Catalog NumberB24870.22,B24870.14
Numero di lottoGBFA020243 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB24870.22,B24870.14
Numero di lotto10153456 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB24870.22,B24870.14
Numero di lotto10211089 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB24870.22,B24870.14
Titolo del prodotto
Ethyl cyclopropanecarboxylate, 98%, Thermo Scientific Chemicals >