Learn More
Ethyl decanoate, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11483404
Ethyl decanoate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11483404
500 g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Codice prodotto. 11483404
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10657.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-38-3
Formula molecolare C12H24O2
Molecular Weight (g/mol) 200.322
Numero MDL MFCD00009581
InChI Key RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl caprate, ethyl caprinate, ethyl decylate, decanoic acid ethyl ester, decanoic acid, ethyl ester, capric acid ethyl ester, ethyl n-decanoate, capric acid, ethyl ester, natural, unii-gy39fb86uoVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 8048
ChEBI CHEBI:87430
IUPAC Name ethyl decanoate
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl decanoate
Punto di fusione -20°C
Densità 0.862
Punti di ebollizione 250°C to 252°C
Punto d'infiammabilità 102°C (216°F)
Indice di rifrazione 1.425
Quantità 500 g
Beilstein 1762128
Indice di Merck 14,3776
Peso formulazione 200.32
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10241616 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/06/2022 Catalog NumberA10657.0E,A10657.36,A10657.22
Numero di lotto10158290 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA10657.0E,A10657.36,A10657.22
Numero di lotto10206543 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA10657.0E,A10657.36,A10657.22
Numero di lotto10236058 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA10657.0E,A10657.36,A10657.22
Numero di lottoJ5363A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA10657.0E,A10657.36,A10657.22
Titolo del prodotto
Ethyl decanoate, 99%, Thermo Scientific Chemicals >