Learn More
Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11499503
Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11499503
50 g
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Codice prodotto. 11499503
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12366.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94-05-3
Formula molecolare C8H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 169.18
Numero MDL MFCD00009136
InChI Key KTMGNAIGXYODKQ-SREVYHEPSA-N
Sinonimo ethyl ethoxymethylene cyanoacetate, e-ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate, ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate, ethyl 3-ethoxy-2-cyanoacrylate, ethyl 2e-2-cyano-3-ethoxyprop-2-enoate, ethyl cyano ethoxymethylene acetate, 2-propenoic acid, 2-cyano-3-ethoxy-, ethyl ester, 2-cyano-3-ethoxy-2-propenoic acid ethyl ester, 2-cyano-3-ethoxyacrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-2-cyano-3-ethoxy-2-propenoateVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 1715183
IUPAC Name ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxyprop-2-enoate
SMILES CCO\C=C(\C#N)C(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate
Punto di fusione 47°C to 52°C
Punti di ebollizione 190°C to 191°C (30 mmHg)
Punto d'infiammabilità 130°C (266°F)
Quantità 50 g
Numero UN UN3439
Beilstein 878814
Peso formulazione 169.18
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10216265 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/06/2023 Catalog NumberA12366.30,A12366,A12366.0B,A12366.18
Numero di lotto10155311 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA12366.30,A12366.0B,A12366.18
Numero di lotto10104073 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA12366.30,A12366.0B,A12366.18
Numero di lotto10211140 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA12366.30,A12366.0B,A12366.18
Numero di lottoGBFA025359 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA12366.30,A12366.0B,A12366.18
Titolo del prodotto
Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate, 98%, Thermo Scientific Chemicals >