Learn More
Ethyl N-phenylformimidate, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11360428
Ethyl N-phenylformimidate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11360428
5 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Codice prodotto. 11360428
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043788.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6780-49-0
Formula molecolare C9H11NO
Molecular Weight (g/mol) 149.19
Numero MDL MFCD00043655
InChI Key DRDBNKYFCOLNQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl n-phenylformimidate, ethyl isoformanilide, n-ethoxymethyleneaniline, methanimidic acid, n-phenyl-, ethyl ester, ethyl phenylimidoformate, n-ethoxymethylene aniline, ethyl n-phenylcarboximidate, ethylisoformanilide, e-ethyl n-phenylcarboximidate, ethyl iso-formanilide
PubChem CID 111236
IUPAC Name ethyl N-phenylmethanimidate
SMILES CCOC=NC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl N-phenylformimidate
Colore Colorless
Punti di ebollizione 101°C to 102°C (15 mmHg)
Quantità 5 g
Sensibilità Air and moisture sensitive
Peso formulazione 149.19
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoI07W032 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number043788.14,043788.06
Numero di lottoM19E008 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number043788.14,043788.06
Numero di lottoL17N02 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/11/2021 Catalog Number043788.14,043788.06
Numero di lotto10163595 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/11/2021 Catalog Number043788.14,043788.06
Titolo del prodotto
Ethyl N-phenylformimidate, 97%, Thermo Scientific Chemicals >