Learn More
Ethylene glycol, 99.8%, anhydrous, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11934631
Ethylene glycol, 99.8%, anhydrous, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11934631
100 mL
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Codice prodotto. 11934631
Marca: Thermo Scientific Acros 433811000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-21-1
Formula molecolare C2H6O2
Molecular Weight (g/mol) 62.06
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES C(CO)O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylene glycol
Punto di fusione -13.0°C
Densità 1.1130g/mL
Punti di ebollizione 196.0°C to 198.0°C
Punto d'infiammabilità 116°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.75% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula lineare HOCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4300 to 1.4330
Quantità 100 mL
Indice di Merck 15,3852
Gravità specifica 1.113
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with acetic acid, acetone, glycerol,, pyridine, lower aliphatic alcohols,, aldehydes and ketones, slightly soluble in ether, practically insoluble in benzene and hydrocarbons
Viscosità 21 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 62.06
Percent Purity 99.8%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2402359 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/12/2024 Catalog Number433810010,433811000
Numero di lotto2402358 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/12/2024 Catalog Number433810010,433811000
Numero di lotto2407176 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/12/2024 Catalog Number433810010,433811000
Numero di lotto2407175 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/12/2024 Catalog Number433810010,433811000
Numero di lotto2405921 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/12/2024 Catalog Number433810010,433811000
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylene glycol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
Titolo del prodotto
Ethylene glycol, 99.8%, anhydrous, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >