Specifica
Punto di fusione | -13°C |
CAS | 107-21-1 |
Colore | Max. 10 (APHA) |
Acidità | max. 0.01% |
Densità | 1.115 g/cm³ (20°C) |
Punti di ebollizione | 196°C to 198°C (1013 hPa) |
Quantità | 1 L |
Punto d'infiammabilità | 116°C |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Intervallo percentuale saggio | min. 99.0% |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P330-Sciacquare la bocca.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Titolo del prodotto
Ethylene glycol, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ >