Learn More
Ethylene glycol, technical, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 13486369
compliance-icons compliance-icons
Ethylene glycol, technical, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 13486369
5 L, Plastic Drum
Click to view available options
Quantità:
5 L
Imballaggio:
Plastic Drum
Codice prodotto. 13486369
Marca: Thermo Scientific Acros 444230050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylene Glycol
Punto di fusione -13.0°C
CAS 107-21-1
Punti di ebollizione 196.0°C to 198.0°C
Quantità 5 L
Punto d'infiammabilità 116°C
Imballaggio Plastic Drum
Indice di rifrazione 1.4300 to 1.4330
Gravità specifica 1.113
Formula molecolare C2H6O2
Formula lineare HOCH2CH2OH
Viscosità 21 mPa.s (20°C)
Sinonimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with acetic acid, acetone, glycerol,, pyridine, lower aliphatic alcohols,, aldehydes and ketones, slightly soluble in ether, practically insoluble in benzene and hydrocarbons
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CO)O
IUPAC Name etan-1,2-diolo
Molecular Weight (g/mol) 62.068
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Peso formulazione 62.06
Grado Caratteristiche
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylene glycol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethylene glycol
Titolo del prodotto
Ethylene glycol, technical, Thermo Scientific Chemicals >