Learn More
Ethylenediaminetetraacetic Acid, Disodium Salt Dihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10213570
Ethylenediaminetetraacetic Acid, Disodium Salt Dihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10213570
500 g, Recipiente per polveri in plastica
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Codice prodotto. 10213570
Marca: Fisher Chemical D/0700/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
C10H18N2Na2O10, CAS Number-6381-92-6, 5kg, White, 372.23g/mol, 252 deg.C, 150037, Plastic keg, 4 to 6, Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6381-92-6
Formula molecolare C10H18N2Na2O10
Molecular Weight (g/mol) 372.24
Numero MDL 150037
InChI Key OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifica
Punto di fusione 252°C
Colore White
pH 4 to 6
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 372.23g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Titolo del prodotto
Ethylenediaminetetraacetic Acid, Disodium Salt Dihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™ >