Learn More
Ethynylcyclopropane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10744563
1 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6746-94-7
Formula molecolare C5H6
Molecular Weight (g/mol) 66.1
Numero MDL MFCD02181090
InChI Key NPTDXPDGUHAFKC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopropylacetylene, cyclopropyl acetylene, ethynyl cyclopropane, cyclopropane,ethynyl, cyclopropane, ethynyl, cyclopropylethyne, cyclopropyacetylene, ethynyl-cyclopropane, ethynylcyclo-propane, cyclopropylacethylene
PubChem CID 138823
IUPAC Name ethynylcyclopropane
SMILES C#CC1CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethynylcyclopropane
Nota nome 98%
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7801g/mL
Punti di ebollizione 51.0°C to 52.0°C
Punto d'infiammabilità −17°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4280 to 1.5300
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.7801
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3.96g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, dimethylsulfoxide, toluene,, acetone
Peso formulazione 66.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0404856 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/01/2024 Catalog Number369130010,369130500,369130100
Numero di lottoA0397949 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number369130010,369130500,369130100
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethynylcyclopropane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Ethynylcyclopropane, 98%, Thermo Scientific Chemicals >