Learn More
Etoposide, Tocris Bioscience™
Codice prodotto. 18732624
100 mg
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Topoisomerase II inhibitor
Etoposide is a DNA topoisomerase II inhibitor (IC50 = 59.2 μM). Anticancer. Also enhances adeno-associated virus (AAV) transduction of HeLa cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Etoposide
CAS 33419-42-0
Formula molecolare C29H32O13
Numero MDL MFCD00869325,MFCD00869325
Quantità 100 mg
Sinonimo vjjpusntgommgy-nzlmilqcsa
InChI Key VJJPUSNTGOMMGY-MRVIYFEKSA-N
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1O)[C@H]1[C@@H]2[C@H](COC2=O)[C@H](O[C@@H]2O[C@@H]3CO[C@@H](C)O[C@H]3[C@H](O)[C@H]2O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12
IUPAC Name (10R,11R,15R,16S)-16-{[(2R,4aR,6R,7R,8R,8aS)-7,8-dihydroxy-2-methyl-hexahydro-2H-pyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl]oxy}-10-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-4,6,13-trioxatetracyclo[7.7.0.0³,⁷.0¹¹,¹⁵]hexadeca-1,3(7),8-trien-12-one
Molecular Weight (g/mol) 588.56
PubChem CID 50936917
Peso formulazione 588.56
Percent Purity >99%
Titolo del prodotto
Etoposide, Tocris Bioscience™ >