Learn More
Europium(III) chloride, ultra dry, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Europium(III) chloride is used as a starting material for the preparation of other europium salts. It is also used in preparation of europium(II)chloride by reduction in a gold boat using hydrogen gas. Further, it is also used to prepare organometallic compounds of europium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Europium(III) chloride |
Punto di fusione | 850°C |
Nota nome | Ultra dry |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 25 g |
Note percentuale saggio | (REO) |
Indice di Merck | 14,3904 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water; Soluble in dilute hydrochloric acid,acetone and alcohol; Slightly soluble in tetrahydrofuran. |
IUPAC Name | europium(3+) trichloride |
Peso formulazione | 258.32 |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
W01J052 | Certificato di analisi | 22/09/2023 | 035738.06,035738.03,035738.14 |
Z01H011 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | 035738.06,035738.03,035738.14 |
X08F056 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | 035738.06,035738.03,035738.14 |
F17N22 | Certificato di analisi | 08/12/2021 | 035738.06,035738.03,035738.14 |
A19L23 | Certificato di analisi | 07/12/2021 | 035738.06,035738.03,035738.14 |