Learn More
IKA™ EUROSTAR 40 Digital Overhead Stirrer
Universal laboratory stirrer designed for simple stirring tasks for quantities up to 25 L (H2O).
1441.00€
Specifica
Speed | 0/30 a 2000 rpm |
---|---|
Capacità | 25 l |
Tensione | 230/115/100 V |
Frequenza | 50/60 Hz |
Certificazione/Conformità | DIN EN 60529 |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13440567
|
IKA™
0004444000 |
EU |
1441.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Safety circuits installed ensures automatic cut-off in an anti-stall or overload conditions
- Continuous comparison of shaft speed to desired speed is maintained and variations are adjusted automatically
- Guarantees a constant speed even with changes in viscosities of the sample
- Digital speed display
- Infinitely adjustable speed
- Push-through agitator shafts
- Overload protection
- Short-term overload operation
- Slim casing
- Quiet operation
- Error code display
Specifica
0/30 a 2000 rpm | |
230/115/100 V | |
DIN EN 60529 |
25 l | |
50/60 Hz | |
Rivestimento in lega di alluminio / Polimero termoplastico |