Learn More
Thermo Scientific™ Eutech TN-100 Handheld Infrared Turbidity Meter Kit
Waterproof, portable, infrared Turbidity meter wtih extended range up to 2000 NTU, 0.01 resolution
Marca:  Thermo Scientific™ 01X357301
920.38 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10142422
  • 968.82€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Set of 4 calibration standards (800, 100, 20.0 & 0.02 NTU)
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Waterproof, portable, infrared Turbidity meter wtih extended range up to 2000 NTU, 0.01 resolution
  • Waterproof
  • Set of 7 sample vials
  • Lint-free cloth
  • Silicon oil
  • Batteries
  • Hard carrying case
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Impermeabile
Standard senza formazina con omologazione EPA (USA)
0.01
Conforme ISO 7027
Portatile
Torbidimetro portatile impermeabile TN-100 con set di 4 standard di calibrazione (800, 100, 20,0 e 0,02 NTU), cellule di campione, panni per la pulizia, olio di silicone, batterie e custodia per il trasporto.
Up to 2000 NTU
Documenti
Brochures
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Eutech TN-100 Handheld Infrared Turbidity Meter Kit >