Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ CONSEN91W Conductivity /Temperature Electrode
Get quick and accurate conductivity measurements in the field, laboratories, and schools.
Marca:  Thermo Scientific™ 01X244702
187.32 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15829237
  • 254.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Eutech™ Conductivity Electrodes are used in conductivity meters in various applications. Get quick and accurate conductivity measurements in the field, laboratories, and schools.
Specifications
  • Parameter: Conductivity / Temperature
  • Range: 0 to 150mS
  • Temperature Range: 0 to 80 °C
  • Cell: 2
  • Cell Constant: K = 1.0
  • Cellmaterial: Stainless steel rings, PP and ultem-body
  • ATC: Yes
  • Dimensions (Shaft): 144 x 16mm
  • Connector: 6-pin
Used With: CON 510 / CON 400 /CON 410 / PC 300 / PC 510 / CON 11 / CON 110
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
K = 1.0
Conductivity/Temperature Electrode
0 to 150 mS
6-pin
Stainless Steel Rings, Polypropylene and Ultem-body
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Eutech™ CONSEN91W Conductivity /Temperature Electrode >