Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan PCD 650 Multi-Parameter Meter
Measure multiple parameters in a cost-effective and convenient way by using only one Eutech™ multi-parameter meter.
Marca:  Thermo Scientific™ 01X430902
2419.48 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12991758
  • 3165.75€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
IrDA Wireless Communication
LCD Graphic, Backlit
Acidity, Alkalinity, Temperature, Salinity
-2.000 to 20.000
-10°C to +110°C
Waterproof CyberScan PCD 650 pH/ mV/ Ion/ Conductivity/ TDS/ Resistivity/ Salinity/ Dissolved Oxygen Meter with double junction pH electrode ECFC7252203B, 4-cell Conductivity probe CONSEN923J, Dissolved Oxygen probe ECDOHANDYNEW, DAS software, multi-probe holder, power adapter & carrying kit set (all probes comes with 3m cable).
IP 67
Up to 199.9 μS/cm, 200 μS/cm to 1999 μS/cm, 2 mS/cm to 20 mS/cm
0 to 80 ppt
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan PCD 650 Multi-Parameter Meter >