Learn More
Eutech™ pH Buffers and Solutions
Eutech™ offers a wide range of pH buffers and solutions for use with pH meters and electrodes
15.80€ - 56.83€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | pH Meter and Electrode |
---|---|
Quantità | 480 mL |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10759503
|
Thermo Scientific Eutech
01X211211 |
pH 1.68 Buffer Solution | 480 mL |
15.80€
500mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15302811
|
Thermo Scientific Eutech
01X211201 |
pH 4.01 Buffer Solution | 480 mL |
20.00€
480mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15332811
|
Thermo Scientific Eutech
01X211202 |
pH 7.00 Buffer Solution | 480 mL |
21.50€
480mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15303361
|
Thermo Scientific Eutech
01X211203 |
pH 10.01 Buffer Solution | 480 mL |
21.50€
480mL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15611717
|
Thermo Scientific
01X638901 |
pH buffer kit, pH 4, 7, 10 clear buffer solutions each. | 480 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
The measure of a liquid’s acidity and alkalinity, pH is one of the most common parameter measured in a wide variety of industries ranging from water and wastewater treatment, chemical production, agriculture research and production, environmental monitoring, chemical and life sciences research, biochemical and pharmaceutical research, electronics production to food processing and other industrial applications.
Eutech™ offers a wide range of pH buffers and solutions for use with pH meters and electrodes.
Features:
- Buffers and calibration solutions packed in 480 ml durable plastic bottles – economical and convenient for laboratory use.
Specifica
pH Meter and Electrode | |
480 mL |