Learn More
Eutech™ pH Buffers and Solutions
Eutech™ offers a wide range of pH buffers and solutions for use with pH meters and electrodes
Marca:  Thermo Scientific Eutech 01X211203
Codice prodotto. 15303361
  • 23.82€ / 480mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The measure of a liquid's acidity and alkalinity, pH is one of the most common parameter measured in a wide variety of industries ranging from water and wastewater treatment, chemical production, agriculture research and production, environmental monitoring, chemical and life sciences research, biochemical and pharmaceutical research, electronics production to food processing and other industrial applications.
Eutech™ offers a wide range of pH buffers and solutions for use with pH meters and electrodes.
Features:
  • Buffers and calibration solutions packed in 480 ml durable plastic bottles – economical and convenient for laboratory use.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Buffer Solution
10.01
Buffer
pH Meter and Electrode
480 mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto524-09 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/12/2024 Catalog Number01X211203
Numero di lotto524-08 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/12/2024 Catalog Number01X211203
Numero di lotto524-04 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/12/2024 Catalog Number01X211203
Numero di lotto524-07 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/12/2024 Catalog Number01X211203
Numero di lotto524-06 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/12/2024 Catalog Number01X211203
Titolo del prodotto
Eutech™ pH Buffers and Solutions >