Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ Pro UV-Vis Spectrophotometers
Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis Spectrophotometers combine reliable and versatile hardware with easy-to-learn, easy-to-use Thermo Scientific™ Insight™ Pro Software. Together they will meet the diverse needs your organization requires from an analytical tool.
dietro preventivo - 16675.00€
Specifica
Product Line Evolution Pro
Larghezza di banda spettrale 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 4.0 nm Selectable
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Descrizione Larghezza di banda spettrale Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Larghezza di banda spettrale Prezzo Quantità e disponibilità  
17319263
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
840-340200
Evolution Pro UV-Vis Spectrophotometer 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 4.0 nm Selectable
15580.00€
Pezzo
17309263
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
840-340100
Evolution Pro UV-Vis Spectrophotometer with Mercury lamp 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 4.0 nm Selectable
16675.00€
Pezzo
17405613
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
912A1112
Evolution Pro Pharma Value Bundle include:
- Evolution Pro UV-Vis Spectrometer
- INSIGHT Pro with Security Software
- Validator for Insight Pro A4 Paper Version
- Qualification Filter Kit for UV-Vis
0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 4.0 nm Selectable
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
17485603
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
840-372800
Evolution Pro Pharma Value Bundle include:
Evolution Pro w/Mercury Lamp UV-Vis Spectrometer
INSIGHT Pro with Security Software
Validator for Insight Pro A4 Paper Version
Qualification Filter Kit for UV-Vis
0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 4.0 nm Selectable
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
17415613
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
912A1113
Evolution Pro USP/EP Standards Pharma Bundle include:
- Evolution Pro UV-Vis Spectrometer
- INSIGHT Pro with Security Software
- Validator for Insight Pro A4 Paper Version
- USP and EP UV Standards Set
- USP and EP Visible Standards Set
0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 4.0 nm Selectable
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
17495603
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
840-372900
Evolution Pro USP/EP Standards Pharma Bundle include:
Evolution Pro w/ Mercury Lamp UV-Vis Spectrometer
INSIGHT Pro with Security Software
Validator for Insight Pro A4 Paper Version
USP and EP UV Standards Set
USP and EP Visible Standards Set
0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 4.0 nm Selectable
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Evolution Pro
0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 4.0 nm Selectable
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Evolution™ Pro UV-Vis Spectrophotometers