Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, Cy5 2.0
Second-generation EVOS LED light cubes provide superior illumination uniformity across the field of view, resulting in exceptional tile-stitch image quality.
Marca:  Invitrogen™ AMEP4956
Codice prodotto. 16844573
  • 4680.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
LED Light Cube
Countess™ III FL Automated Cell Counter, EVOS™ M5000 Imaging System, EVOS™ M7000 Imaging System
Ex: 635/18 Em: 692/40
EVOS
Condensing Optics, Hard-coated Filters
1 each
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, Cy5 2.0 > EVOS Light Cube, Cy5 2.0