Learn More
Epredia™ Excelsior™ AS Tissue Processor
Reduce reagent costs while enhancing workflow and tissue quality with the Epredia™ Excelsior™ AS Tissue Processor.
Marca:  Epredia™ A82300001
Codice prodotto. 15223973
  • 61650.00€ / 1 unità
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Tissue Processor
5 L
1 Year
580 mm
1370 mm (top of monitor)
710 mm
165 kg (empty) 250 kg (full)
100/240 V
1
Rotary
23 in.
54 in. (top of monitor)
28 in.
363 lb. (empty) 551 lb. (full)
50/60 Hz
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Epredia™ Excelsior™ AS Tissue Processor > Excelsior AS Tissue Processor