Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Excursion-Trac™ Data Logging Refrigerator/Freezer Thermometers with Calibration
Rolling memory retains most recent 525,600 temperature observations.
333.00€ - 564.00€
Specifica
Tipo | Cryo-Temp Datalogger |
---|---|
Memoria dati | 525,600 Readings |
Calibrazione | NIST |
Materiale | Stainless Steel (Sensor) |
Precisione (Temperatura) | ±0.25°C |
Codice del prodotto | Marca | Canali | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Canali | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
16651323
|
Fisherbrand™ Traceable™
6456FS |
1 |
333.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16661323
|
Fisherbrand™ Traceable™
6457FS |
2 |
564.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Includes NIST-Traceable certificate from our A2LA accredited (1750.01) calibration laboratory
- Memory can be cleared after downloading data and alarm events
- Set limits for and store up to 10 unique alarm events
- Smart-Alarm™ with visual/audible alarm continues to alert even if conditions return to normal range
- Triple-display—shows high, low, and current temperature simultaneously
Specifica
Cryo-Temp Datalogger | |
NIST | |
±0.25°C | |
-200°C to +105°C |
525,600 Readings | |
Stainless Steel (Sensor) | |
0.01°C |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Traceable™ Excursion-Trac™ Data Logging Refrigerator/Freezer Thermometers with Calibration