Learn More
SCAT Filtro aria di scarico SCAT, V3.0
Il nuovo filtro di scarico SCAT V3.0 per SafetyWasteCaps garantisce un assorbimento di oltre il 90% di CTC per la massima purezza dell'aria grazie a tre tipi di carbone attivo integrati. Questo lo rende il mezzo filtrante a carbone attivo più potente sul mercato dei laboratori HPLC.
Marca: SCAT 407982
92.46 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12900kg
Descrizione
- Blocca i vapori nocivi e garantisce un'equalizzazione sicura della pressione nei contenitori dei rifiuti
- Mezzo filtrante a 3 strati con spettro ad alte prestazioni per acidi e alcali
- Ottimizzato per legare le soluzioni tampone HPLC e assorbire i vapori dei solventi organici
- La struttura naturale dei pori del carbone attivo impedisce l'incollaggio o l'intasamento
- Indicazione precisa del prossimo tempo di sostituzione per mezzo di un indicatore temporale
- Disponibile in misure (S/M/L) con diverse durate (3/6/12 mesi)
- L'uso di filtri di scarico può contribuire alla riduzione del tasso di ricambio dell'aria
Specifica
Confezione da 1 (vita utile 6 mesi) | |
Sistemi HPLC | |
Filtro di scarico | |
SCAT Safety Waste Caps e Universal Waste Hub JAN |
Etichetta | |
M | |
PP | |
GL14 |