Learn More
SCAT Filtro aria di scarico SCAT, V3.0
Il nuovo filtro di scarico SCAT V3.0 per SafetyWasteCaps garantisce un assorbimento di oltre il 90% di CTC per la massima purezza dell'aria grazie a tre tipi di carbone attivo integrati. Questo lo rende il mezzo filtrante a carbone attivo più potente sul mercato dei laboratori HPLC.
84.40€ - 297.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Sistemi HPLC |
---|---|
Materiale | PP |
Dimensioni filo | GL14 |
Codice del prodotto | Marca | Size | Include | Tipo di display | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Include | Tipo di display | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17238870
|
SCAT
410534 |
S | Confezione da 1 (vita utile 3 mesi) | Indicatore |
84.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17258870
|
SCAT
490335 |
S | Confezione da 4 (durata di vita 4 x 3 mesi) | Indicatore |
297.00€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17218870
|
SCAT
407982 |
M | Confezione da 1 (vita utile 6 mesi) | Etichetta |
127.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17248870
|
SCAT
410535 |
M | Confezione da 1 (vita utile 6 mesi) | Indicatore |
137.26€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17278870
|
SCAT
490914 |
M | Confezione da 2 (durata di vita 2 x 6 mesi) | Etichetta |
231.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17268870
|
SCAT
490336 |
M | Confezione da 2 (durata di vita 2 x 6 mesi) | Indicatore |
243.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17228870
|
SCAT
407986 |
L | Confezione da 1 (vita utile 12 mesi) | Indicatore |
184.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17288870
|
SCAT
490986 |
L | Confezione da 2 (durata di vita 2 x 12 mesi) | Indicatore |
283.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17926970
|
SCAT™
407983 |
Large | Single Pk. (Service Life 12 Months) | Label |
157.82€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17936970
|
SCAT™
490915 |
Large | Multi-Pk. (Service Life 2 x 12 Months) | Label |
243.09€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 30-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Description
- Blocca i vapori nocivi e garantisce un'equalizzazione sicura della pressione nei contenitori dei rifiuti
- Mezzo filtrante a 3 strati con spettro ad alte prestazioni per acidi e alcali
- Ottimizzato per legare le soluzioni tampone HPLC e assorbire i vapori dei solventi organici
- La struttura naturale dei pori del carbone attivo impedisce l'incollaggio o l'intasamento
- Indicazione precisa del prossimo tempo di sostituzione per mezzo di un indicatore temporale
- Disponibile in misure (S/M/L) con diverse durate (3/6/12 mesi)
- L'uso di filtri di scarico può contribuire alla riduzione del tasso di ricambio dell'aria
Specifications
Sistemi HPLC | |
PP | |
GL14 |