Learn More
Labconco™ Exhaust Transition Adapters for XPert™and Protector™XVS
Exhaust duct transition adapters for ductwork on Labconco Enclosures.
197.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 24, 36, 48 in. XPert™ and Protector™ XVS Work Station
Altezza (sistema imperiale) 10 in.
Peso (sistema imperiale) 5 lb.
Peso (sistema metrico) 2.3 Kg
Materiale Epoxy-coated Steel
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
17894444
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labconco™
3912400
Upper Connection, 5 in. Hose
197.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Exhaust duct transition adapters for ductwork on Labconco Enclosures.
Upper Exhaust Transition Adapter made of one-piece molded polyethylene. Connects 2 in. x 10 in. rectangular to 5 in. diameter round for connection to 5 in. ID hose (included with FilterMate Portable Exhauster). For use with Labconco XPert Enclosures, Protector XVS Ventilation Stations, Protector Demonstration Hoods, and Protector Work Stations.
Specifica
Specifica
24, 36, 48 in. XPert™ and Protector™ XVS Work Station
5 lb.
Epoxy-coated Steel
10 in.
2.3 Kg
Provide connection between the XPert™ Enclosures and Ductwork