Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (B16F10 cell line)
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
502.00€ - 1615.00€
Specifica
Content And Storage | Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C. |
---|---|
Concentrazione | LYOPH |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18684351
|
Novus Biologicals™
NBP2-49866-60ug |
2 x 30 μg Vials |
502.00€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18650621
|
Novus Biologicals™
NBP2-49866-180ug |
6 x 30 μg Vials |
1300.00€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18682591
|
Novus Biologicals™
NBP2-49866-200ug |
2 x 100 μg Vials |
634.00€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18692650
|
Novus Biologicals™
NBP2-49866-600ug |
6 x 100 μg Vials |
1615.00€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Specifica
Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C. | |
LYOPH |
Titolo del prodotto
Novus Biologicals™ Exosome Standards (B16F10 cell line)