Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (Human Plasma)
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
Marca: Novus Biologicals™ NBP3-11686-200ug
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C. | |
LYOPH | |
2 x 100 μg Vials |
Titolo del prodotto
Novus Biologicals™ Exosome Standards (Human Plasma) > 2 x 100ug Vials