Learn More
Ohaus™ Explorer™ Semi-Micro Balances
Get the balance that combines extremely accurate weighing results with intelligent performance. Built for sophisticated, professional weighing, the Ohaus Explorer Semi-Micro Balance has been designed with innovative technology to ensure that your very specific weighing results are accurate.
7365.00€ - 17110.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 61010-1, IEC 61010-1 |
---|---|
Descrizione | Bilancia analitica |
Tipo di display | Full-color VGA Graphic Display |
Linearità | ±0.1 mg |
Materiale | Metal Base, ABS Top Housing, Stainless Steel Pan |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15396948
|
Ohaus™
30218999 |
120 g | EX125 |
7645.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15416101
|
Ohaus™
30219001 |
120, 220 g | EX225D/AD |
10640.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15422350
|
Ohaus™
30219000 |
120, 220 g | EX225D |
7935.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15446101
|
Ohaus™
30219002 |
220 g | EX225/AD |
17110.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15476091
|
Ohaus™
30218998 |
52, 120 g | EX125D |
7365.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Prestazioni intelligenti per applicazioni che richiedono altissima precisione
- Il software intuitivo assicura un'esperienza utente decisamente moderna
- Struttura concepita per una maggiore praticità d'uso
- Display grafico VGA a colori (diagonale da 5.7 pollici), touch screen resistivo a 4 fili
- Tastiera QWERTY e tastierino numerico per l'immissione rapida di dati GLP e GMP e altri dati applicativi
- Adattatore c.a. (incluso)
- Porte di comunicazione di facile accesso tra cui 2 unità come porta USB e RS232 e una terza porta opzionale per RS232 o Ethernet
- Uscita dati GLP/GMP con orologio in tempo reale
- Funzione di trasferimento dati
- Base metallica, involucro superiore in ABS, bacinella in acciaio inox, copertura in vetro anti-statico con sportello ribaltabile
- Modelli con coperchio sostituibile e sportello automatico come opzione
- Sistema di calibrazione interna AutoCal™ completamente automatico
- Tempo di stabilizzazione veloce
- Quattro sensori touchless
- Modelli con ionizzatore incorporato con sportello automatico
- Fino a 14 lingue operative
- Funzione SALVA su USB, interruttore di blocco menu
- Staffa di sicurezza, gancio integrato per pesata da sotto per applicazioni di pesatura sottobilancia
- Piattaforma di pesatura in acciaio inox amovibile
- Indicatore di stabilità, indicatori di sovraccarico e sottocarico e standby automatico
- Modalità applicative: Pesatura, pesatura percentuale, conteggio parti, controllo pesatura, pesatura dinamica/di animali, riempimento, totalizzazione, formulazione, pesatura differenziale, determinazione della densità, ritenuta del picco, regolazione pipetta, SQC
- Unità di misura: grammi, milligrammi, carati, grani, once, once troy, pennyweight, momme, tical, msg, tola, unità personalizzate 1, unità personalizzate 2, unità personalizzate 3
- Applicazioni: laboratori di ricerca, farmacia, installazioni industriali leggere, aule
Order Info
Modelli OIML disponibili.
Specifica
EN 61010-1, IEC 61010-1 | |
Full-color VGA Graphic Display | |
Metal Base, ABS Top Housing, Stainless Steel Pan | |
Semi-micro Balance | |
80 mm |
Bilancia analitica | |
±0.1 mg | |
0.1 mg: ≤3 sec., 0.01 mg: ≤8 sec. | |
350 x 230 x 393 mm | |
Ingresso adattatore CA: da 100 a 240 V CA 0.6 A 50 |
Titolo del prodotto
Ohaus™ Explorer™ Semi-Micro Balances