Learn More
Fisherbrand™ Sonda esterna
Per l'impiego con: Piastre riscaldanti e agitatori con piastra riscaldante Isotemp (±1,8 °C a 70 °C) e Isotemp Advanced (±1,2 °C a 70 °C)
Marca:  Fisherbrand™ CIC0001465
56.63 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15303548
  • 70.74€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ottimizzazione di prestazioni e flessibilità
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Piastre riscaldanti e agitatori con piastra riscaldante Isotemp (±1,8 °C a 70 °C) e Isotemp Advanced (±1,2 °C a 70 °C)
Da 0 °C a 400 °C
Accessorio, sonda
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Sonda esterna > Isotemp +/-1,8 °C a 70 °C