Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractor Thimbles for Solids
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
135.00€ - 139.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Nessun giunto rastremato standard | NS 45/40 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10070521
|
Lenz Laborglasintrumente
05431131 |
70 mL |
135.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10559581
|
Lenz Laborglasintrumente
05431137 |
100 mL |
139.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- For solids
- For glass inserts for solids
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) | |
NS 45/40 |
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasintrumente Extractor Thimbles for Solids