Learn More
Greiner Bio-One Micropiastra per colture cellulari da 96 pozzetti con poli-D-lisina CellCoat™
Disposizione a camino dei pozzetti che consente a ciascun pozzetto di essere indipendente. Le micropiastre per saggio a 96 pozzetti Greiner Bio One™ F-Bottom sono realizzate in PS, un polimero a elevata trasparenza con eccellenti proprietà ottiche, ideale per misurazioni ottiche di precisione. Il polistirene è caratterizzato inoltre dalla capacità di legarsi a biomolecole come le proteine ed è ideale per operare con colture cellulari.
Marca:  Greiner Bio-One 655076
Codice prodotto. 10033211
  • 203.00€ / pezzi 40
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Footprint compatible with automated systems
  • Can be traced to production through defined LOT number system
  • Free of detectable endotoxins (0.003 EU/mL) and regularly tested using an FDA-approved kinetic turbidimetric LAL-test (Limulus Amoebocyte Assay)
  • Manufactured from raw materials tested for leachables
  • Free of detectable DNase, RNase and human DNA
  • Non-pyrogenic
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
DIN ISO 9001
Standard
34 mm2
Nero
96
Non-sterile
392 μL
4800 x g (swinging bucket rotor)
Black
5 mm
RNase-/D-Nase, human DNA free
Without Lid
8 x 12
Polistirene
25 to 34 μL
FLUOTRAC 200
Flat Bottom (F-well)
-20°C to +60°C
Confezione da 40
-20°C to +60°C
11.5 mm