Learn More
Greiner Bio-One Micropiastra per colture cellulari da 96 pozzetti con poli-D-lisina CellCoat™
Disposizione a camino dei pozzetti che consente a ciascun pozzetto di essere indipendente. Le micropiastre per saggio a 96 pozzetti Greiner Bio One™ F-Bottom sono realizzate in PS, un polimero a elevata trasparenza con eccellenti proprietà ottiche, ideale per misurazioni ottiche di precisione. Il polistirene è caratterizzato inoltre dalla capacità di legarsi a biomolecole come le proteine ed è ideale per operare con colture cellulari.
189.00€ - 4440.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Certificato di qualità |
---|---|
Certificato | RNase-/D-Nase, human DNA free |
Formato | Standard |
Area di coltura | 34 mm2 |
Matrice | 8 x 12 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Sterilità | Coperchio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Sterilità | Coperchio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10365532
|
Greiner Bio-One
655075 |
Bianco | Non-sterile | Without Lid |
189.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 21-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10284272
|
Greiner Bio-One
655083 |
Bianco | Sterile | With Lid |
392.00€
pezzi 32 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10164911
|
Greiner Bio-One
655074 |
Bianco | Sterile | Without Lid |
199.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11827822
|
Greiner Bio-One
655948 |
Nero | Non-sterile | With Lid |
4440.00€
pezzi 120 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10341341
|
Greiner Bio-One
655161 |
Trasparente | Sterile | Without Lid |
215.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 31-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10177050
|
Greiner Bio-One
655180 |
Trasparente | Sterile | With Lid |
604.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10033211
|
Greiner Bio-One
655076 |
Nero | Non-sterile | Without Lid |
198.00€
pezzi 40 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10214232
|
Greiner Bio-One
655077 |
Nero | Sterile | Without Lid |
202.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Description
- Dimensioni compatibili con i sistemi automatizzati
- Rintracciabilità della produzione grazie al sistema di numerazione dei lotti
- Senza endotossine rilevabili (0.003 EU/ml) e controllate regolarmente mediante test LAL (Limulus Amoebocyte Assay) torbidimetrico cinetico coperto da omologazione FDA
- Realizzate in materiali grezzi testati per rilasciabili
- Esenti da DNasi, RNasi e DNA umano rilevabile
- Apirogene
- Prodotte secondo le linee guida DIN ISO 9001
Specifications
Certificato di qualità | |
Standard | |
8 x 12 | |
96 | |
392 μl | |
Sì | |
11.5 mm |
RNase-/D-Nase, human DNA free | |
34 mm2 | |
Polistirene | |
25-340 μl | |
Flat Bottom (F-well) | |
Sì | |
5 mm |