Learn More
Greiner Bio-One Micropiastra per colture cellulari da 96 pozzetti con poli-D-lisina CellCoat™
Disposizione a camino dei pozzetti che consente a ciascun pozzetto di essere indipendente. Le micropiastre per saggio a 96 pozzetti Greiner Bio One™ F-Bottom sono realizzate in PS, un polimero a elevata trasparenza con eccellenti proprietà ottiche, ideale per misurazioni ottiche di precisione. Il polistirene è caratterizzato inoltre dalla capacità di legarsi a biomolecole come le proteine ed è ideale per operare con colture cellulari.
Marca: Greiner Bio-One 655083
Descrizione
- Footprint compatible with automated systems
- Can be traced to production through defined LOT number system
- Free of detectable endotoxins (0.003 EU/mL) and regularly tested using an FDA-approved kinetic turbidimetric LAL-test (Limulus Amoebocyte Assay)
- Manufactured from raw materials tested for leachables
- Free of detectable DNase, RNase and human DNA
- Non-pyrogenic
- Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
Specifica
Certificato di qualità | |
Standard | |
34 mm2 | |
Bianco | |
96 | |
Sterile | |
392 μl | |
Sì | |
Piastra senza coperchio: 4800 x g: Rotore oscillante | |
Sì | |
Chimney | |
5 mm |
RNase-/D-Nase, human DNA free | |
With Lid | |
8 x 12 | |
Polistirene | |
25-340 μl | |
Cellstar Tissue Culture | |
Flat Bottom (F-well) | |
-20 - +60 °C | |
Cassa da 32 | |
-20 - +60 °C | |
11.5 mm |