Learn More
Factor VIII Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 4 publications
229.00€ - 629.00€
Specifica
Antigene Factor VIII
Concentrazione 1.0 mg/mL
Diluizione Western Blot 2 ug/mL, ELISA reported in scientific literature, Immunohistochemistry 1:50 - 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
18787073
Vedere i documenti
Novus Biologicals
NB100-91761SS
0.025 mg
229.00€
25µg
18727803
Vedere i documenti
Novus Biologicals
NB100-91761
0.1 mg
629.00€
0.10mg
Descrizione
Descrizione
Factor VIII Polyclonal specifically detects Factor VIII in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Factor VIII Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™