Learn More
Falcon™ Provette coniche per centrifuga da 15 ml
BIOPHARMA
Testate per resistere a forze centrifughe di 12,000 RCF (in polipropilene) o di 1,800 RCF (in polistirene) all'interno di un rotore completamente supportato con acqua a temperatura ambiente. Le provette coniche da centrifuga Corning™ Falcon™ da 15 ml sono ideali per centrifugazione di cellule, pelleting e separazione mediante gradienti di densità.
Marca:  Falcon™ 352095
175.75 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10263041
  • 185.00€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Chiusure di tenuta a cupola blu (filettati solo per provette Corning Falcon). 14-959-53A viene fornito con un rack.
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
ISO 9001:2000, FDA, CFR
Blu
Trasparente
Polistirene
500
Sfusi
Conico
0.507 oz.
Dome Seal Screw Cap
17 mm
Provetta per centrifuga
Polietilene
0.7 in.
15 ml
Per precisione volumetrica, sterilità, apirogenicità, processazione asettica di liquidi
50
Sterile
120 mm
Conico
Area bianca per marcatura
1800 x g
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto28824048 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data24/04/2025 Catalog Number352095
Numero di lotto28124042 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data18/02/2025 Catalog Number352095
Numero di lotto25724021 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data08/02/2025 Catalog Number352095
Numero di lotto23224027 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data04/02/2025 Catalog Number352095
Numero di lotto22524071 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data04/02/2025 Catalog Number352095
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Lab Products Offer
    Codice sconto24073
    Scade2025-04-25
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
  • Diversi produttori
    Save up to 94% on Teaching Lab Essentials
    Codice sconto25721
    Scade2025-05-01
    nuova offerta
    Save Now
Titolo del prodotto
Falcon™ Provette coniche per centrifuga da 15 ml > Polystyrene; 15 mL; No Rack