Learn More
Falcon™ Provette coniche per centrifuga da 15 ml
BIOPHARMA
Testate per resistere a forze centrifughe di 12,000 RCF (in polipropilene) o di 1,800 RCF (in polistirene) all'interno di un rotore completamente supportato con acqua a temperatura ambiente. Le provette coniche da centrifuga Corning™ Falcon™ da 15 ml sono ideali per centrifugazione di cellule, pelleting e separazione mediante gradienti di densità.
Marca:  Falcon™ 352096
193.80 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10773501
  • 204.00€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Chiusure di tenuta a cupola blu (filettati solo per provette Corning Falcon). 14-959-53A viene fornito con un rack.
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
ISO 9001:2000, FDA, CFR
Blu
Trasparente
Polipropilene
500
BUlk
Conico
0.507 oz.
Dome Seal Screw Cap
17 mm
Provetta da centrifuga
Polietilene
0.7 in.
15 mL
Per isolamento di DNA, purificazione e precipitazione di acidi nucleici, applicazioni di centrifugazione di cellule
50
Sterili
120 mm
Conico
Area bianca per marcatura
12,000 x g
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto31124601 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data24/04/2025 Catalog Number352096
Numero di lotto30624601 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data24/04/2025 Catalog Number352096
Numero di lotto30224601 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data22/04/2025 Catalog Number352096
Numero di lotto28824601 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data04/03/2025 Catalog Number352096
Numero di lotto33024018 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data04/03/2025 Catalog Number352096
Titolo del prodotto
Falcon™ Provette coniche per centrifuga da 15 ml > Polypropylene; 15 mL; No Rack