Learn More
Falcon™ Provette coniche per centrifuga da 15 ml
Testate per resistere a forze centrifughe di 12,000 RCF (in polipropilene) o di 1,800 RCF (in polistirene) all'interno di un rotore completamente supportato con acqua a temperatura ambiente. Le provette coniche da centrifuga Corning™ Falcon™ da 15 ml sono ideali per centrifugazione di cellule, pelleting e separazione mediante gradienti di densità.
Marca: Falcon™ 352196
131.10 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Includes: Chiusure di tenuta a cupola blu (filettati solo per provette Corning Falcon). 14-959-53A viene fornito con un rack.
Descrizione
- Meet bioanalytical-grade requirements and provide unsurpassed performance in critical research applications
- Unique double threaded cap design reducing cross threading and leakage
- Easy-to-read graduations
- Consistent biological and physical properties
- Ideal for long-term cryogenic storage of specimens at -80°C (polypropylene tubes)
The most dependable tube in the lab
Falcon conical tubes are easy-to-use, high quality tools to protect your precious samples. State-of-the-art design and manufacturing create tubes engineered to provide high strength, wide temperature stability, and to perform in your critical applications. They will protect your valuable samples during centrifugation, vortexing, and long term storage in the freezer. To meet this intense challenge, Falcon tubes are designed for:- High strength: State-of-the-art mold design, coupled with advanced resin selection, create tube walls that are engineered to perform under high-stress situations.
- Nonpyrogenicity: Tested to less than 0.1 EU/mL.
- Nontoxicity: Resins are selected via an intense array of U.S. Pharmacopoeia (USP) toxicity tests.
- Low protein binding: Corning engineers and scientists are continually searching for materials and processes that minimize labware-induced interference, such as protein binding.
- Quality packaging: Falcon tubes, in addition to offering bioanalytical-grade performance, use medical-style packaging to better assure sterile presentation. The conical tubes are packaged in convenient reusable racks or compact environmentally-friendly bulk packs.
Order Info
Disponibili in sacchetti o rack in polistirene riciclabili.
Compliance
Produzione in conformità con lo standard ISO 9001:2000 e le normative del sistema di qualità FDA di cui al capitolo 1, titolo 21, sezione 820 di CFR. Dispositivo medico di Classe I.
Specifica
ISO 9001:2000, FDA, CFR | |
Blu | |
Trasparente | |
Polipropilene | |
500 | |
Sfuso, include un rack | |
Conico | |
0.507 oz. | |
Dome Seal Screw Cap | |
17 mm | |
Provetta da centrifuga |
Polietilene | |
0.7 in. | |
15 ml | |
Per isolamento di DNA, purificazione e precipitazione di acidi nucleici, applicazioni di centrifugazione di cellule | |
50 | |
Prodotto sterile | |
120 mm | |
Conico | |
Area bianca per marcatura | |
Sì | |
12,000 x g |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
35524002 | Certificato di qualità | 24/04/2025 | 352196 |
30224031 | Certificato di qualità | 24/04/2025 | 352196 |
05525029 | Certificato di qualità | 24/04/2025 | 352196 |
29524065 | Certificato di qualità | 26/03/2025 | 352196 |
29224019 | Certificato di qualità | 15/03/2025 | 352196 |