Learn More
Falcon™ Provette coniche per centrifuga da 50 ml
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-193321 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Imballaggio:
In rack
Sacchetto
RCF max:
16.000 x g
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 10788561
Marca: Falcon™ 352070
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Tappi a vite piatta in polietilene blu da 33mm (filettati solo per provette Corning Falcon).
Testate per resistere a forze centrifughe di 16,000 RCF all'interno di un rotore completamente supportato con acqua a temperatura ambiente. Le provette coniche da centrifuga Corning™ Falcon™ da 50 ml sono ideali per centrifugazione di cellule, pelleting e separazione mediante gradienti di densità.
Per applicazioni di biologia molecolare, tra cui concentrazione di batteri per isolamento del DNA, purificazione e precipitazione di acidi nucleici, conservazione di campioni (intervallo da temperatura ambiente a -80 °C) e centrifugazione di precipitati.
  • Superficie idrofobica e biologicamente inerte per un buon recupero di cellule o proteine
  • Graduazioni blu scuro con incrementi di 5 ml
  • L'area di scrittura bianca resiste ai solventi
  • Sterilizzate tramite irradiazione
Polipropilene chiarificato
  • Resistente ad alcool e solventi organici leggeri (sconsigliato per le procedure di estrazione)
  • Parete semitrasparente per una visualizzazione agevole
  • Stabile da -80 °C a +121 °C (da -112 °F a +250 °F)
  • Resistenti a forze centrifughe con RCF fino a 16.000 x g
Order Info
Disponibili in sacchetti o rack in polistirene riciclabili da 25, confezioni da 500.
Compliance
Produzione in conformità con lo standard ISO 9001: standard 2000 e normative del sistema di qualità FDA di cui al capitolo 1, titolo 21, sezione 820 di CFR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000, FDA, CFR
Colore chiusura Blue
Diameter (English) Outside 1,2in.
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con Per isolamento di DNA, purificazione e precipitazione di acidi nucleici, applicazioni di centrifugazione di cellule
N. per custodia 500
Imballaggio Sacchetto
Sterilità Sterile
Forma Conico
Lunghezza (sistema metrico) 115 mm
Capacità (sistema imperiale) 1.69 oz.
Forma del fondo Conico
Writing Area Area bianca per marcatura
Diametro (sistema metrico) 30 mm
Product Type Provetta per centrifuga
RCF max 16.000 x g