Learn More
Falcon™ Capsule di Petri batteriologiche con coperchio
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Altezza (sistema metrico):
10 mm
15 mm
Area di coltura:
11.78 cm2
151 cm²
21.29 cm2
56.5 cm2
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
Descrizione
In polistirene trasparente per garantire un’ottima visibilità. Le piastre Petri batteriologiche Corning™ Falcon™ non sono trattate per colture di tessuti per adesione cellulare; per applicazioni in cui l’adesione cellulare non sia richiesta. La superficie è idrofobica.
- Durable construction for stable dish manipulation
- Crystal-grade, virgin polystyrene for optical clarity
- Sterile
- Dimensions listed (diameter x height)
Specifica
Specifica
| Area di coltura | 21.29 cm2 |
| Monouso | Sì |
| Materiale | Polistirene |
| Sterilità | Sterile |
| Trattamento superficiale | Non-treated |
| Tipo | Cell Culture Petri Dish |
| N. per custodia | 500/Cs. |
| N. per confezione | 20/Pk. |
| Sfiato | Triple Vented |
| Altezza (sistema metrico) | 15 mm |
| Vedi altri risultati |