Learn More
Falcon™ Capsule di Petri batteriologiche con coperchio
In polistirene trasparente per garantire un’ottima visibilità. Le piastre Petri batteriologiche Corning™ Falcon™ non sono trattate per colture di tessuti per adesione cellulare per applicazioni in cui l’adesione cellulare non è desiderata. La superficie è idrofobica.
Marca: Falcon™ 351029
195.70 EUR valido fino al 2025-03-31
Usa il codice promo "24073" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
In polistirene trasparente per garantire un’ottima visibilità. Le piastre Petri batteriologiche Corning™ Falcon™ non sono trattate per colture di tessuti per adesione cellulare; per applicazioni in cui l’adesione cellulare non sia richiesta. La superficie è idrofobica.
- Durable construction for stable dish manipulation
- Crystal-grade, virgin polystyrene for optical clarity
- Sterile
- Dimensions listed (diameter x height)
Specifica
56.5 cm2 | |
Polistirene | |
Non-treated | |
500/Cs. | |
15 mm |
Sì | |
Sterile | |
Cell Culture Petri Dish | |
20/Pk. | |
100 mm |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
4318004 | Certificato di qualità | 20/03/2025 | 351029 |
4301035 | Certificato di qualità | 20/03/2025 | 351029 |
4294062 | Certificato di qualità | 20/03/2025 | 351029 |
4301034 | Certificato di qualità | 07/03/2025 | 351029 |
4294061 | Certificato di qualità | 04/03/2025 | 351029 |