Learn More
Falcon™ Inserti per colture cellulari: Per l'uso con piastre da 24 pozzetti
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
Colore:
Translucent
Transparent
Dimensione della confezione:
pezzi 48
Descrizione
- Track-etched PET membranes have a smooth surface and defined cylindrical pores that traverse the membrane
- Low protein binding PET membrane
- Sterilized by gamma irradiation
- A wide variety of configurations including 6, 12, and 24 well
- A broad selection of membrane pore sizes, 0.4, 1.0, 3.0, and 8.0 μm diameter
- Packed in individual blister packs, 48 inserts/case
- Non-Tissue Culture-treated insert housings prevent promiscuous growth of cells on the insert walls
- Innovative hanging design facilitates pipetting and allows for co-culture
Order Info
Confezionati singolarmente in imballaggi a strappo in stile medico con codifica a colori
Specifica
Specifica
| Area di coltura | 0.3 cm2 |
| Materiale | PET |
| Densità poro | 2.0±0.2 x 105 pores/cm2 |
| Dimensione del poro | 3 μm |
| Tipo | Membrane |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 24 Well Plate |
| Diametro filtro (sistema metrico) | 6.4 mm |
| N. per confezione | 8/Pk. |
| N. per custodia | 48/Cs. |
| Rivestimento superficiale | TC-Treated |
| Vedi altri risultati |