Learn More
Falcon™ Multi matracci per colture cellulari
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4254206 Shop alle Corning produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Area di coltura:
525 cm2
875 cm2
Rivestimento superficiale:
Trattamento per coltura di tessuti su 3 strati
Trattamento per coltura di tessuti su 5 strati
Pakningsstørrelse:
pezzi 12
pezzi 8
Artikelnummer. 11587421
Brand: Falcon™ 353143
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Crescita delle cellule più veloce e più rapida, maggiore produttività durante il flusso di lavoro di coltura cellulare. Le mini fiasche per colture cellulari Corning™ Falcon™ consentono una distribuzione uniforme del terreno di coltura lungo tutti gli strati per ottenere una crescita omogenea delle cellule.
Increase productivity by enabling to grow more cells faster and easier. 3- or 5-layer formats provide 525 cm2 and 875 cm2 cell growth surface area, respectively.
  • Even distribution of media across all layers for homogeneous cell growth
  • Ability to mix cells and reagents in the Falcon Multi-Flask saves time
  • Flexible design allows to pour or aspirate/recover cells using a pipet
  • Consistent surface treatment for predictable scale-up
  • Lot number printed on each flask for traceability
  • Manufactured in compliance to cGMP standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polistirene
Stile collo Dritto
Forma Rettangolare
Rivestimento superficiale Trattamento per coltura di tessuti su 3 strati
Sterilità Sterili
Tipo di chiusura Sfiato
Area di coltura 525 cm2
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.