Learn More
Falcon™ Raschietti per cellule
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10750125 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
18 cm
25 cm
40 cm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
1.8 cm
3 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10750125
Marca: Falcon™ 353089
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per fornire massima accessibilità alle superfici di crescita. I raschietti cellulari Corning™ Falcon™ forniscono una capacità di raschiamento superiore con vassoi, piastre e fiasche.
  • The improved Falcon Cell Scrapers have been thoughtfully designed to provide maximum accessibility to the growth surfaces in a variety of culture vessels
  • Cross-ribbed polystyrene handle provides greater rigidity to ensure better control while scraping cells
  • Flexibility of the joint between the blade and handle improves ease of access into the neck of a flask or roller bottle Highly compliant thermoplastic elastomer (TPE) blade pivots to provide multiple angles to remove cells from the entire growth surface
  • Available in four sizes—choose the blade and handle length to best accommodate your needs
  • Supplied individually in peel-open, medical-style packaging for sterile presentation
Order Info
Pre-sterilizzati e confezionati singolarmente in confezione a strappo in stile medico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) lama 1.18 in.
Lunghezza (sistema metrico) lama 3 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) For a variety of cell culture vessels, 25 cm&Sup2; Flask
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 10 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 25 cm
N. per confezione 1/Pk.
N. per custodia 100/Cs.
Product Type Cell Scraper
Include Compliant TPE blade and rigid, cross-ribbed polystyrene handle