Learn More
Falcon™ Vetrini per colture
Confezionati in vassoi di incubazione monouso. I vetrini per colture cellulari a camere Corning™ Falcon™ sono ideali per amplificazione/ibridazione di DNA in situ, tipizzazione/patologia di tessuti e cellule tumorali o studi che richiedono un’area di coltura piccola e accessibile.
Marca: Falcon™ 354118
Includes: Coperchio in polistirene con maniglia, utensile per rimozione sicura
Descrizione
- Simplify analysis: culture, fix, stain and examine your samples under a microscope without cell transfer
- Polystyrene chamber affixed to a specially cleaned and triple-rinsed glass microscope slide (25 × 75mm)
- Safety Removal Tool separates wells from slide; gasket remains with plastic vessel, prevents cross-contamination and doesn't interfere with further processing
- Sterile
- Culture up to 8 different conditions on a single glass microscope slide
- Numeric labeling; 4-well, and 8-well formats available
Order Info
Disponibili con 1, 2, 4 o 8 pozzetti, numerati per una facile identificazione. Forniti con coperchio in polistirene con maniglia. Confezionati in vassoi di incubazione monouso. Ogni vassoio contiene 12 vetrini.
Specifica
Vetrini per colture cellulari | |
0.7 cm2 | |
Per amplificazione o ibridazione di DNA in situ, tipizzazione o patologia di tessuti e cellule tumorali o studi che richiedano un’area di coltura piccola e accessibile | |
24 |
8 | |
Da 0.7 a 0.8 ml | |
Coperchio in polistirene con maniglia, utensile per rimozione sicura | |
Sterile |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1211248000 | Certificato di qualità | 27/03/2025 | 354118 |
0930248000 | Certificato di qualità | 27/03/2025 | 354118 |
0813248000 | Certificato di qualità | 25/02/2025 | 354118 |
0916248000 | Certificato di qualità | 18/01/2025 | 354118 |
0708248000 | Certificato di qualità | 14/12/2024 | 354118 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning