Learn More
Falcon™ Pipette di aspirazione monouso
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
In polistirene, un'alternativa più sicura rispetto alle pipette Pasteur in vetro. Le pipette aspiranti monouso Corning™ Falcon™ sono ideali per impieghi con colture di tessuti o soluzioni atossiche che richiedano aliquote o aspirazione/erogazione in ambiente sterile.
Marca:  Falcon™ 357501
52.27 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10635611
  • 64.98€ / pezzi 200
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Sterile, polystyrene, non-plugged, non-graduated pipets
  • Safer alternative to glass Pasteur pipets
  • Can be used for all vacuum-aspirating procedures
  • Noncytotoxic, nonpyrogenic tested to less than 0.1 EU/mL
  • Individually packaged in thermoformed paper-plastic wrap to ensure sterile presentation
Order Info
Tutte le misure vengono confezionate singolarmente, 200 per confezione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Classe medicale I
Polistirene
Per colture di tessuti o soluzioni atossiche che richiedano aliquote o aspirazione e dispensazione in ambiente sterile
5 ml
Aspirante
Sterile
13.71 in.
Aspirating Pipet
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Falcon™ Pipette di aspirazione monouso > 5 mL