Learn More
Falcon™ Pipette di aspirazione monouso
In polistirene, un'alternativa più sicura rispetto alle pipette Pasteur in vetro. Le pipette aspiranti monouso Corning™ Falcon™ sono ideali per impieghi con colture di tessuti o soluzioni atossiche che richiedano aliquote o aspirazione/erogazione in ambiente sterile.
58.46€ - 64.98€
Specifica
Certificazione/Conformità | Classe medicale I |
---|---|
Descrizione | Aspirante |
Materiale | Polistirene |
Sterilità | Sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Per colture di tessuti o soluzioni atossiche che richiedano aliquote o aspirazione e dispensazione in ambiente sterile |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10248470
![]() ![]() |
Falcon™
357558 |
2 ml |
58.46€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10635611
![]() ![]() |
Falcon™
357501 |
5 ml |
64.98€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- Pratiche per la rimozione dei terreni utilizzati da recipienti per colture di tessuti
- Non richiedono autoclavaggio e reimballaggio
- Senza graduazioni e senza tappo
- Sterili, apirogene
- Imballate singolarmente in confezioni termoformate di carta/plastica
- Status normativo: Classe medicale I
Order Info
Tutte le misure vengono confezionate singolarmente, 200 per confezione
Specifica
Classe medicale I | |
Polistirene | |
Per colture di tessuti o soluzioni atossiche che richiedano aliquote o aspirazione e dispensazione in ambiente sterile | |
Sì |
Aspirante | |
Sterile | |
Aspirante |
Titolo del prodotto
Falcon™ Pipette di aspirazione monouso