Learn More
Falcon™ Pipette sierologiche monouso in polistirene
Caratterizzate da stampe particolarmente ruvide, scure e facili da leggere, con graduazioni inverse e negative. Le pipette sierologiche Corning™ Falcon™, in polistirene e monouso, sono confezionate singolarmente in confezioni termoformate in plastica Advantage™.
Marca: Falcon™ 357543
33.55 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Polystyrene, disposable pipets for tissue culture, bacteriological, and research applications
- Sterile
- RNase-/DNase-free
- Noncytotoxic, nonpyrogenicity tested to less than 0.1 EU/mL
- BSE/TSE-free
- Negative graduations for extra capacity
- Reverse graduations (except 1 mL)
- Color-coded package and markings for ease of identification
- Polyester plug to help prevent overfill
- Accurate ±2% at full volume (excluding 1 and 2 mL)
Graduation alignment system
The pipet graduation alignment system is a fast and simple way to bring graduations to your line of sight. Simply pop open or peel back the top of the pipet package and line up the pipettor before completely removing the pipet from its wrapping. When you remove the pipet from its package, the graduations should face you every time.
Order Info
Sono disponibili quattro tipi di confezioni resistenti alla contaminazione: singolarmente avvolte in carta/plastica termoformata, avvolte singolarmente in avvolgimento termoformato interamente in plastica, multipack in sacchetti e confezionate in stock
Specifica
±3% | |
Apirogene, ISO 9001: 2000, FDA, 820 CFR | |
Polistirene | |
Per colture di tessuti o soluzioni atossiche | |
0.1 ml | |
Contenitore da 200 | |
±2% | |
Blu | |
Pipetta sierologica |
Sì | |
0.015 | |
Sterile | |
Sì | |
2.5 ml | |
Standard | |
Confezioni singole | |
5 ml | |
Sì |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
4350035 | Certificato di qualità | 02/04/2025 | 357543 |
4343041 | Certificato di qualità | 02/04/2025 | 357543 |
4343038 | Certificato di qualità | 02/04/2025 | 357543 |
4274073 | Certificato di qualità | 29/03/2025 | 357543 |
4274072 | Certificato di qualità | 25/03/2025 | 357543 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning